Orders LinkContactUsLinkComponent
Scraper, Ayre
Scraper, Ayre
Raschietto Ayre, PSA, larghezza 18 mm, 180 mm
Codice catalogo LPIT133012
Nome del fornitore:   LP ITALIANA
Scraper, Ayre
Codice catalogo LPIT133012
Nome del fornitore:  LP ITALIANA
Scraper, Ayre
Scraper, Ayre
Raschietto Ayre, PSA, larghezza 18 mm, 180 mm
Price
SFr. 113.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, white.
 : *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Descrizione:
    Raschietto Ayre, PSA, larghezza 18 mm
  • Lunghezza:
    180 mm