Tripods
Tripod, outer Ø 140 mm, 110×280 mm, Bruciatori N. 1395 e 1396
Codice catalogo HECH41091010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
These tripods are made of galvanised iron.
Specifiche
- Per:Bruciatori N. 1395 e 1396
- Ø interno×A:110×280 mm
- Descrizione:Tripod, outer Ø 140 mm
- Seq:02
- Cat. No.:HECH41091010
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPk InfoConfDisponibilitàPrice