- Esterno L×P×A:600×615×820 mm
- Capacità:141 l
- Descrizione:Frigorifero per farmacie, MKUv 1613, con porta in vetro
- Modello:MKUv 1613
- Codice:471-1053
- Peso:46 kg
- L×P×A est.:600×615×820 mm
- Circolazione dell'aria:Forzata
- Conf:1
- Interno LxPxA:440×435×670 mm
- Temperatura:3...8 °C
Frigoriferi per farmacie appositamente progettati per la conservazione sicura di prodotti farmaceutici in conformità con lo standard DIN 58345. Consentono di sfruttare completamente lo spazio di conservazione (60 cm). I modelli da banco sono alti appena 820 mm (MKUv) e possono essere alloggiati sotto alla maggior parte dei banchi.
- Sistema di controllo elettronico della temperatura con regolazione di 0,1 °C
- Allarmi acustici e visivi per la segnalazione di porta aperta e variazioni di temperatura (regolabili dall'utente)
- Interfaccia RS485 e contatti senza tensione per il monitoraggio centrale
- Porta con chiusura automatica intercambiabile con blocco
- Plafoniera interna a LED, con interruttore sui modelli con porta in vetro
- Refrigerante: idrocarburo R 600a
Il sistema di raffreddamento ad aria forzata, in combinazione con il controller elettronico, garantisce un'elevata riproducibilità e una distribuzione uniforme della temperatura. Il controller Comfort memorizza le temperature interne minima e massima, gli ultimi tre allarmi di temperatura insieme a ora, data e durata dell'evento. Nel display digitale viene visualizzata la temperatura esatta e lo stato operativo. Il sistema è dotato di un secondo termostato di sicurezza per proteggere i contenuti da temperature inferiori a +2 °C. In aggiunta, il display degli allarmi in caso di interruzione di corrente mostra un allarme visivo (e viene emesso un allarme acustico) nelle prime 12 ore successive all'interruzione dell'alimentazione (l'allarme può essere spento immediatamente).
L'interno è in plastica bianca senza giunzioni con angoli arrotondati per una pulizia agevole. Ripiani a griglia a maglia fitta per impedire il rovesciamento degli articoli, smontabili con porta apribile a 90°.
Opzioni: gambe ad altezza regolabile per modelli MKv 3910 e MKv 3913, kit per impilaggio e set di rulli per i modelli MKUv 1610 e MKUv 1613 La porta di accesso preforata può alloggiare un sensore PT100 o simile.
Range di temperatura da +3 a +8 °C.