Orders LinkContactUsLinkComponent
Receiving flasks
Receiving flasks
Nome del fornitore:   BUCHI
Receiving flasks
Nome del fornitore:  BUCHI
Certificates
Receiving flasks
Receiving flasks
12 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Especially for BÜCHI rotary evaporators. With spherical joint socket KS 35/20.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tipo
    Presa
    Disponibilità
    Price
  • 1000 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 1 ST
       SFr. 108.00
  • 2000 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 249.00
    SFr. 249.00
    1 * 1 ST
       SFr. 249.00
  • 3000 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 293.00
    SFr. 293.00
    1 * 1 ST
       SFr. 293.00
  • 2000 ml
    P+G coated
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 290.00
    SFr. 290.00
    1 * 1 ST
       SFr. 290.00
  • 50 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 150.00
    SFr. 150.00
    1 * 1 ST
       SFr. 150.00
  • 100 ml
    uncoated
    KS35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 119.00
    SFr. 119.00
    1 * 1 ST
       SFr. 119.00
  • 250 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 1 ST
       SFr. 117.00
  • 500 ml
    uncoated
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 1 ST
       SFr. 108.00
  • 500 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 184.00
    SFr. 184.00
    1 * 1 ST
       SFr. 184.00
  • 2000 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 213.00
    SFr. 213.00
    1 * 1 ST
       SFr. 213.00
  • 1000 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 150.00
    SFr. 150.00
    1 * 1 ST
       SFr. 150.00
  • 3000 ml
    Low temperature
    KS 35/20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 534.00
    SFr. 534.00
    1 * 1 ST
       SFr. 534.00