Orders LinkContactUsLinkComponent
Permanent marker set, dual-tip, Sharpie® | Avantor
Permanent marker set, dual-tip, Sharpie®
Kit per marcatura permanente, doppia punta, inchiostro resistente all'acqua, colori assortiti
Codice catalogo HEATHS15094
Nome del fornitore:   HEATHROW
Permanent marker set, dual-tip, Sharpie®
Codice catalogo HEATHS15094
Nome del fornitore:  HEATHROW
Permanent marker set, dual-tip, Sharpie®
Permanent marker set, dual-tip, Sharpie®
Kit per marcatura permanente, doppia punta, inchiostro resistente all'acqua, colori assortiti
Price
SFr. 79.60
Log in per disponibilità
1 * 8 ST
Product Details & Documents
Have the convenience of a fine tip and an ultra fine tip all in one marker. Brightly colored 8-piece set is ideal for research, industrial, biomedical and educational laboratories. When used on glass, metal or porcelain surfaces, ink will not smear when subjected to water. Wash off ink with solvents for repeated use.
  • Specially-formulated, water-resistant ink
  • Assorted colours: Berry; Black; Lime; Navy;Orange; Purple; Sky Blue; Turquoise
  • Fine point tip is compatible with the eCount™
Specifiche
  • Colore:
    colori assortiti
  • Descrizione:
    Kit per marcatura permanente, doppia punta, inchiostro resistente all'acqua