Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard valves
Nome del fornitore:   COWIE
Standard valves
Nome del fornitore:  COWIE
Certificates
Standard valves
20 varianti
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Product Family Options
Straight through screw
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    per tubo con Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 48.50
    SFr. 48.50
    1 * 1 ST
       SFr. 48.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.1202.6.2
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 54.30
    SFr. 54.30
    1 * 1 ST
       SFr. 54.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.1203.2
  • 4 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.80
    SFr. 55.80
    1 * 1 ST
       SFr. 55.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.1204.2
T-type screw
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    per tubo con Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.10
    SFr. 67.10
    1 * 1 ST
       SFr. 67.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.1302.6.2
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.20
    SFr. 72.20
    1 * 1 ST
       SFr. 72.20
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.1303.2
  • 4 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.90
    SFr. 72.90
    1 * 1 ST
       SFr. 72.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.1304.2
Straight through bayonet
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    per tubo con Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.00
    SFr. 41.00
    1 * 1 ST
       SFr. 41.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.702.2
  • 2 mm
    4,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.20
    SFr. 41.20
    1 * 1 ST
       SFr. 41.20
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.702.5.2
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.00
    SFr. 43.00
    1 * 1 ST
       SFr. 43.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.703.2
  • 3 mm
    6,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.00
    SFr. 43.00
    1 * 1 ST
       SFr. 43.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.703.7.2
  • 4 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 44.50
    SFr. 44.50
    1 * 1 ST
       SFr. 44.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.704.2
  • 4 mm
    9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.60
    SFr. 43.60
    1 * 1 ST
       SFr. 43.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.704.9.2
  • 5 mm
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 71.10
    SFr. 71.10
    1 * 1 ST
       SFr. 71.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.705.2
T-type bayonet
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    per tubo con Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • 2 mm
    6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.60
    SFr. 47.60
    1 * 1 ST
       SFr. 47.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.802.2
  • 2 mm
    4,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.40
    SFr. 47.40
    1 * 1 ST
       SFr. 47.40
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.802.5.2
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 51.40
    SFr. 51.40
    1 * 1 ST
       SFr. 51.40
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.803.2
  • 3 mm
    6,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 50.20
    SFr. 50.20
    1 * 1 ST
       SFr. 50.20
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.803.7.2
  • 4 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
    SFr. 53.10
    1 * 1 ST
       SFr. 53.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.804.2
  • 4 mm
    9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.50
    SFr. 52.50
    1 * 1 ST
       SFr. 52.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.804.9.2
  • 5 mm
    11 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.80
    SFr. 67.80
    1 * 1 ST
       SFr. 67.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    COWI016.805.2