Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladles
Ladles
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Ladles
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Certificates
Ladles
5 varianti
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
  • Crevice free construction allows easy cleaning between batches
  • Satin finish
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza
    Ø
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 50 ml
    275 mm
    63 mm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.90
    SFr. 25.90
    1 * 1 ST
       SFr. 25.90
  • 120 ml
    345 mm
    82 mm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.10
    SFr. 26.10
    1 * 1 ST
       SFr. 26.10
  • 150 ml
    350 mm
    92 mm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 27.80
    SFr. 27.80
    1 * 1 ST
       SFr. 27.80
  • 200 ml
    365 mm
    100 mm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 33.90
    SFr. 33.90
    1 * 1 ST
       SFr. 33.90
  • 150 ml
    370 mm
    88 mm
    Acciaio inossidabile 316
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 61.20
    SFr. 61.20
    1 * 1 ST
       SFr. 61.20