Orders LinkContactUsLinkComponent
SteriWare® Liquid Funnels
SteriWare® Liquid Funnels
Nome del fornitore:   Sampling Systems
SteriWare® Liquid Funnels
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Certificates
SteriWare® Liquid Funnels
SteriWare® Liquid Funnels
8 varianti
Product Details & Documents
Single use, disposable liquid funnels ideal for laboratories and manufacturing areas. Designed to use straight from bags.
  • Made of HDPE
  • Moulded and packed in a class 100,000 cleanroom
  • With small hygenic side handle
  • BSE/TSE free
  • Available sterile (gamma irradiated)
Certifications: Material conforms to FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. Full batch traceability.
Confezione: Individually bagged.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Altezza
    Lunghezza
    Ø esterno stelo
    Ø interno superiore
    Disponibilità
    Price
  • 300-0590
    Funnel, natural
    Funnel, natural
    8 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 196.00
    SFr. 196.00
    1 * 100 ST
       SFr. 196.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0590
  • 300-0591
    Funnel, natural, sterile
    Funnel, natural, sterile
    8 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 267.00
    SFr. 267.00
    1 * 100 ST
       SFr. 267.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0591
  • 300-0589
    Funnel, blue
    Funnel, blue
    10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 99.30
    SFr. 99.30
    1 * 50 ST
       SFr. 99.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0589
  • SAMP8370B-100S
    Funnel, blue, sterile
    Funnel, blue, sterile
    10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 237.00
    SFr. 237.00
    1 * 50 ST
       SFr. 237.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMP8370B-100S
  • 300-0592
    Funnel, natural
    Funnel, natural
    11 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 96.70
    SFr. 96.70
    1 * 50 ST
       SFr. 96.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0592
  • Sterile
    103 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 222.00
    SFr. 222.00
    1 * 50 ST
       SFr. 222.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMP8370H-100S
  • SAMP8370H-200
    Funnel, natural
    Funnel, natural
    19 mm
    200 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 196.00
    SFr. 196.00
    1 * 10 ST
       SFr. 196.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMP8370H-200
  • SAMP8370H-200S
    Funnel, natural, sterile
    Funnel, natural, sterile
    180 mm
    19 mm
    200 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 10 ST
       SFr. 176.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMP8370H-200S