Analogue stopwatch, Allsport
Codice catalogo HANH122.6401-00
Nome del fornitore: HANHART
Specifiche
- Ø:55 mm
- Descrizione:Referee's stopwatch, 1/5 s, 60 min
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Universal referee’s stopwatch/addition timer in chromium plated brass case.
- Pin lever, 7 jewels
- Scale goes up to 60 minutes
- 20, 35, 45 and 60 minutes marked in yellow
- Shock-, dust- and waterproof