Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, Volac®
Codice catalogo POULR263/WAC/G/2
Nome del fornitore: Poulten & Graf
Specifiche
- Capacità:250 ml
- Seq:02
- Divisione:2,0 ml
- Conf:2
- Tolleranza:1,0 ± ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Borosilicate glass 3,3 class A, conformity certified.
- Calibrated to contain 'ln'
- Hexagonal glass base and spout
- Blue graduations
Certifications: DIN EN ISO 4788
Informazioni per l'ordine: Supplied with batch and single certificate