Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks with screw caps
Erlenmeyer flasks with screw caps
Anbieter:   witeg Labortechnik
Erlenmeyer flasks with screw caps
Anbieter:  witeg Labortechnik
Zertifikate
Erlenmeyer flasks with screw caps
Erlenmeyer flasks with screw caps
5 Varianten
Product Details & Documents
Erlenmeyer flasks, made of borosilicate glass, with screw-thread, graduated can be used for the storage of culture media and mixing.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Product Family Options
Produktinformationen
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Filettatura
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 100 ml
    105 mm
    64 mm
    GL 25
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 29.80
    SFr. 29.80
    1 * 1 ST
       SFr. 29.80
  • 1000 ml
    220 mm
    131 mm
    GL 32
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.70
    SFr. 43.70
    1 * 1 ST
       SFr. 43.70
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    GL 32
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 35.30
    SFr. 35.30
    1 * 1 ST
       SFr. 35.30
  • 500 ml
    175 mm
    105 mm
    GL 32
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.40
    SFr. 37.40
    1 * 1 ST
       SFr. 37.40
  • 2000 ml
    280 mm
    166 mm
    GL 45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 91.00
    SFr. 91.00
    1 * 1 ST
       SFr. 91.00