Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, tall form
Beakers, tall form
150 ml, 96 mm, 53 mm
Codice catalogo WITG5.504.150
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Beakers, tall form
Codice catalogo WITG5.504.150
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Beakers, tall form
Beakers, tall form
150 ml, 96 mm, 53 mm
Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 without spout.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
Ideal for general laboratory use. With white graduations.
Specifiche
  • Ø est:
    53 mm
  • Capacità:
    150 ml
  • Altezza:
    96 mm