Orders LinkContactUsLinkComponent
Double-platinum electrode
Double-platinum electrode
PT 1200, −30...+135 °C, 12×120 mm
Codice catalogo 662-1374
Nome del fornitore:   SI Analytics
Double-platinum electrode
Codice catalogo 662-1374
Nome del fornitore:  SI Analytics
Double-platinum electrode
Double-platinum electrode
PT 1200, −30...+135 °C, 12×120 mm
Price
SFr. 513.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-platinum electrode, with glass shaft and two platinum pin sensors (Ø 1 mm). For detection of Bromine according to ASTM by potentiometric titration.
Specifiche
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Tipo:
    PT 1200
  • Temperatura:
    −30...+135 °C
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Connecting cable, electrode plug, 2×4 mm banana plug (N), with 1 m coax. cable
    Connecting cable, electrode plug, 2×4 mm banana plug (N), with 1 m coax. cable
    662-1375
    L 1 NN
    Log in per disponibilità
    1 * 1 m - SFr. 75.10