Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Cono Imhoff, 1000 ml, con rubinetto
Codice catalogo WITG2.936.000
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Codice catalogo WITG2.936.000
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Cono Imhoff, 1000 ml, con rubinetto
Price
SFr. 354.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
  • Graduated
  • With NS stopcock
  • Very good temperature and chemical resistance
Specifiche
  • Tipo:
    con rubinetto
  • Descrizione:
    Cono Imhoff, 1000 ml
  • Graduazione:
    0 - 2
    2 - 10
    10 - 40
    40 - 100
    100 - 1000
  • Cat. No.:
    WITG2.936.000
  • Divisione:
    0,1 ml
    0,5 ml
    1 ml
    2 ml
  • Tolleranza:
    0,1 (±ml)
    0,5 (±ml)
    1 (±ml)
    2 (±ml)