Dissection probe
Sonda da dissezione, Dritto, 14,5 cm, 1 mm
Codice catalogo MART16-102-14
Nome del fornitore: KLS Martin Group
Vai a
Product Details & Documents
Dissecting probe completely made of 18/8 stainless steel.
Specifiche
- Ø:1 mm
- Forma:Dritto
- Descrizione:Sonda da dissezione
- Lunghezza:14,5 cm