Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscous samplers
Viscous samplers
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Viscous samplers
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Certificates
Viscous samplers
Viscous samplers
3 varianti
Product Details & Documents
These viscous samplers are designed for creams, shampoos, soaps, honey and other semi-viscous materials.
After sampling, the sampler can be completely dismantled, for a quick and thorough cleaning.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Capacità
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 231-0487
    Viscous sampler for medium viscosity materials
    Viscous sampler for medium viscosity materials
    Acciaio inossidabile 316
    300 ml
    1000 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 953.00
    SFr. 953.00
    1 * 1 ST
       SFr. 953.00
  • SAMP7000S-1500
    Viscous sampler
    Viscous sampler
    Acciaio inossidabile 316L
    450 ml
    1500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’080.00
    SFr. 1’080.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’080.00
  • SAMP7000S-600
    Viscous sampler
    Viscous sampler
    Acciaio inossidabile 316L
    160 ml
    600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 856.00
    SFr. 856.00
    1 * 1 ST
       SFr. 856.00