Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Separating funnels, Squibb
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Certificates
Separating funnels, Squibb
Separating funnels, Squibb
2 varianti
Product Details & Documents
Separatory funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, stopcock with economy PTFE-needle valve.
  • Easy to read graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 109.00
    SFr. 109.00
    1 * 1 ST
       SFr. 109.00
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 1 ST
       SFr. 114.00