Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Ghiere
Tappi per bottiglie
Bottle heads for gas washing bottles, Drechsel Pattern
Bottle heads for gas washing bottles, Drechsel Pattern
Bottle heads for gas washing bottles, Drechsel Pattern
Codice catalogo WITG2.414.001
Nome del fornitore:
witeg Labortechnik
Espandi l'immagine
Bottle heads for gas washing bottles, Drechsel Pattern
Codice catalogo WITG2.414.001
Nome del fornitore:
witeg Labortechnik
Specifiche
Descrizione:
with 2 screw-threads, GL 14
Conf:
1
Per bottiglie:
500 ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto