Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Class AS
Graduated pipettes, Class AS
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Graduated pipettes, Class AS
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Certificates
Graduated pipettes, Class AS
Graduated pipettes, Class AS
2 varianti
Product Details & Documents
Graduated pipettes, class AS, conformity certified.
  • For complete swift delivery
  • With amber stain main point ring-graduation
  • Tempered delivery tips offering a wear resistance
  • With construction in the suction to hold cotton plug
  • Waiting time 3 s
Certifications: DIN 12697
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Codice colore
    oltre a DIN
    Disponibilità
    Price
  • 0,2 ml
    0,001 ml
    0,006 ± ml
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 82.30
    SFr. 82.30
    1 * 12 ST
       SFr. 82.30
  • 0,2 ml
    0,002 ml
    0,006 ± ml
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 12 ST
       SFr. 101.00