Fluid samplers, Liquid Master
Nome del fornitore: Sampling Systems
Informazioni su questo articolo
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
7 varianti
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- MaterialeCapacitàLunghezzaØDisponibilitàPrice
- SAMP5035S-600Fluid sampler
- SAMP5035S-1000Fluid samplerFluid samplerAcciaio inossidabile 316270 ml1000 mm25 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 804.00
- SAMP5035S-1500Fluid samplerFluid samplerAcciaio inossidabile 316420 ml1500 mm25 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’150.00
- SAMP5035J-1000Fluid sampler
- SAMP5035S-2000Fluid samplerFluid samplerAcciaio inossidabile 316L570 ml2000 mm25 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’390.00
- SAMP5035J-1500Fluid sampler
- SAMP5035J-2000Fluid sampler
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice