Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs
Swabs
Fournisseur:   LP ITALIANA
Swabs
Fournisseur:  LP ITALIANA
Certificats
Swabs
8 variantes
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Attention: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Descrizione
    Asta/testa
    Ø
    Lunghezza
    Disponibilité
    Prix
  • Non sterile swabs
    Wood/cotton
    2,2 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3.000 ST
    1 * 3.000 ST - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 3.000 ST
       SFr. 107.00
  • Non sterile swabs
    Plastic/cotton
    2,2 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3.000 ST
    1 * 3.000 ST - SFr. 239.00
    SFr. 239.00
    1 * 3.000 ST
       SFr. 239.00
  • Non sterile swabs
    Plastic/rayon
    2,2 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3.000 ST
    1 * 3.000 ST - SFr. 267.00
    SFr. 267.00
    1 * 3.000 ST
       SFr. 267.00
  • Tamponi sterili (confezionati singolarmente)
    Plastic/rayon
    2,2 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 220.00
  • Non sterile swabs
    Alluminio/cotone
    1 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3.000 ST
    1 * 3.000 ST - SFr. 1’240.00
    SFr. 1’240.00
    1 * 3.000 ST
       SFr. 1’240.00
  • Tamponi sterili (confezionati singolarmente)
    Alluminio/cotone
    1 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 571.00
    SFr. 571.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 571.00
  • Tamponi sterili (confezionati singolarmente)
    Wood/cotton
    2,2 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 164.00
    SFr. 164.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 164.00
  • Tamponi sterili (confezionati singolarmente)
    Plastic/cotton
    2,2 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 211.00
    SFr. 211.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 211.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..