Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
Nome del fornitore:   BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
Nome del fornitore:  BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Certificates
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
25 varianti
Product Details & Documents
HDPE, natural.
  • Rigid and shatter-proof
  • Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
  • Excellent water vapour resistance
  • Ribbed sides for secure grip
Square or rectangular bottles with large filling opening for packaging and storage of liquids, powders and granulates.
Ordering information: Screw caps must be ordered seperately.
Documents
Product Family Options
Narrow neck, rectangular
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø interno collo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 50 ml
    18 mm
    22,0×41,5×88,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - SFr. 843.00
    SFr. 843.00
    1 * 1.500 ST
       SFr. 843.00
  • 250 ml
    25 mm
    43,0×139,8×55,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 412 ST
    1 * 412 ST - SFr. 392.00
    SFr. 392.00
    1 * 412 ST
       SFr. 392.00
  • 250 ml
    40 mm
    43,7×56,3×139,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 684.00
    SFr. 684.00
    1 * 400 ST
       SFr. 684.00
  • 500 ml
    25 mm
    54,5×73,0×171,3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 210 ST
    1 * 210 ST - SFr. 231.00
    SFr. 231.00
    1 * 210 ST
       SFr. 231.00
  • 1000 ml
    25 mm
    69,8×88,7×213,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.80
    SFr. 2.80
    1 * 1 ST
       SFr. 2.80
  • 1000 ml
    25 mm
    69,8×88,7×213,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 115 ST
    1 * 115 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 115 ST
       SFr. 188.00
Wide neck, rectangular
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø interno collo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 30 ml
    25 mm
    36,1×42,7×53,3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.800 ST
    1 * 1.800 ST - SFr. 1’270.00
    SFr. 1’270.00
    1 * 1.800 ST
       SFr. 1’270.00
  • 50 ml
    25 mm
    36,1×42,7×63,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.400 ST
    1 * 1.400 ST - SFr. 575.00
    SFr. 575.00
    1 * 1.400 ST
       SFr. 575.00
  • 100 ml
    25 mm
    36,0×43,0×103,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
    SFr. 2.10
    1 * 1 ST
       SFr. 2.10
  • 100 ml
    40 mm
    43,7×55,4×73,9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
    SFr. 2.20
    1 * 1 ST
       SFr. 2.20
  • 125 ml
    40 mm
    43,7×56,1×87,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 700 ST
    1 * 700 ST - SFr. 780.00
    SFr. 780.00
    1 * 700 ST
       SFr. 780.00
  • 250 ml
    60 mm
    68,3×86,5×82,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.30
    SFr. 2.30
    1 * 1 ST
       SFr. 2.30
  • 500 ml
    60 mm
    68,3×87,5×124,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.60
    SFr. 2.60
    1 * 1 ST
       SFr. 2.60
  • 500 ml
    40 mm
    54,0×72,5×169,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 312 ST
    1 * 312 ST - SFr. 308.00
    SFr. 308.00
    1 * 312 ST
       SFr. 308.00
  • 1000 ml
    40 mm
    69,0×88,5×212,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 162 ST
    1 * 162 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 162 ST
       SFr. 218.00
  • 1000 ml
    60 mm
    68,3×89,0×214,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 115 ST
    1 * 115 ST - SFr. 233.00
    SFr. 233.00
    1 * 115 ST
       SFr. 233.00
  • 1000 ml
    80 mm
    90,0×124,5×130,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
    SFr. 3.60
    1 * 1 ST
       SFr. 3.60
  • 1500 ml
    80 mm
    90,5×125,0×184,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.90
    SFr. 3.90
    1 * 1 ST
       SFr. 3.90
  • 2000 ml
    60 mm
    90,5×125,0×234,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.00
    SFr. 5.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5.00
  • 2000 ml
    80 mm
    90,5×125,0×230,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.30
    SFr. 4.30
    1 * 1 ST
       SFr. 4.30
  • 2500 ml
    80 mm
    90,5×125,0×280,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST - SFr. 502.00
    SFr. 502.00
    1 * 60 ST
       SFr. 502.00
Wide neck, square
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø interno collo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 250 ml
    80 mm
    88,0×88,0×76 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 324 ST
    1 * 324 ST - SFr. 701.00
    SFr. 701.00
    1 * 324 ST
       SFr. 701.00
  • 1000 ml
    60 mm
    82,0×82,0×196,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 126 ST
    1 * 126 ST - SFr. 297.00
    SFr. 297.00
    1 * 126 ST
       SFr. 297.00
  • 1000 ml
    60 mm
    89,0×89,0×173,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 135 ST
    1 * 135 ST - SFr. 305.00
    SFr. 305.00
    1 * 135 ST
       SFr. 305.00
  • 1000 ml
    80 mm
    89,0×89,0×176,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 135 ST
    1 * 135 ST - SFr. 536.00
    SFr. 536.00
    1 * 135 ST
       SFr. 536.00