Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion coolers
Immersion coolers
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Immersion coolers
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Certificates
Immersion coolers
Immersion coolers
3 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For immersion into distillation assemblies etc. Can be used to regulate refluxing by adjusting the flow of air or water through it. Water connection with two glass olives.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza mantello
    Dimensione cono
    Disponibilità
    Price
  • 100 mm
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 87.10 SFr.
    87.10 SFr.
    1 * 1 ST
       87.10 SFr.
  • 100 mm
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 84.50 SFr.
    84.50 SFr.
    1 * 1 ST
       84.50 SFr.
  • 140 mm
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 112.00 SFr.
    112.00 SFr.
    1 * 1 ST
       112.00 SFr.