Sudan black B
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE21998092-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Sudan black B
Codice catalogo MOLE21998092-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 4197-25-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
- Numero CAS:4197-25-5
- Formula:C₂₉H₂₄N₆
- Numero MDL:MFCD00006919
- Molecular Weight:456.55 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:224-087-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g