Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Dodecil-β-D-maltoside
n-Dodecil-β-D-maltoside
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MOLE21771928-1G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
n-Dodecil-β-D-maltoside
Codice catalogo MOLE21771928-1G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  69227-93-6
n-Dodecil-β-D-maltoside
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  69227-93-6
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
  • Numero CAS:69227-93-6
  • Formula:C₂₄H₄₆O₁₁
  • Numero MDL:MFCD00043012
  • Molecular Weight:510.6 g/mol
  • temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g
Specifiche