n-Dodecil-β-D-maltoside
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
- Numero CAS:69227-93-6
- Formula:C₂₄H₄₆O₁₁
- Numero MDL:MFCD00043012
- Molecular Weight:510.6 g/mol
- temperatura di conservazione:Congelamento
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
- Numero CAS:69227-93-6
- Formula:C₂₄H₄₆O₁₁
- Numero MDL:MFCD00043012
- Molecular Weight:510.6 g/mol
- temperatura di conservazione:Congelamento
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource