Pig L-Lactate dehydrogenase (from Heart)
Catalog # 427211-50
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Number:
Specifications
- Conf:50 KU
- CAS No.:9001-60-9
- Sorgente luminosa:Heart
- Specie:Pig
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- N. MDL:MFCD00131466
- Nome dell'enzima:L-Lactate dehydrogenase
- Sinonimi degli enzimi:LDH