D(-)-Amethopterin hydrate
Glass bottle for solids, 25 mg
Codice catalogo MOLEM36015135
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
D(-)-Amethopterin hydrate
Codice catalogo MOLEM36015135
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 331717-43-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:331717-43-2
- Formula:C₂₀H₂₂N₈O₅·H₂O
- EINECS:257-482-2
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 mg
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.