Orders LinkContactUsLinkComponent
Malt extract
Malt extract
500 g
Codice catalogo OXOILP0039B
Nome del fornitore:   THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Malt extract
Codice catalogo OXOILP0039B
Nome del fornitore:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numero CAS:  8002-48-0
Malt extract
500 g
Numero CAS:  8002-48-0
Price
67.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:8002-48-0
  • Numero MDL:MFCD00131570
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-310-9
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 g