Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Catalog # A1348.0100
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:551.14 g/mol
EINECS:213-579-1
CAS Number:987-65-5
:MFCD00080339
Formula:C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃