Orders LinkContactUsLinkComponent
Amido nero 10B
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo NADIHS-601-25G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Amido nero 10B
Codice catalogo NADIHS-601-25G
Nome del fornitore:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numero CAS:  1064-48-8
Amido nero 10B
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  1064-48-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Amido Black 10B
  • Numero CAS:1064-48-8
  • Formula:C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
  • Numero MDL:MFCD00004017
  • Molecular Weight:616.49 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:213-903-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g