Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Verde Fast

Verde Fast

Glass bottle for solids, 10 g
Catalog # BZYM905051
Irritant
Marketsource
Supplier:   BIOZYM
Verde Fast
Catalog # BZYM905051
Supplier:  BIOZYM
Marketsource
CAS Number:  7114-03-6
Verde Fast

Glass bottle for solids, 10 g

CAS Number:  7114-03-6
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyms:  CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
  • CAS Number:7114-03-6
  • Formula:C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
  • MDL Number:MFCD00151094
  • Molecular Weight:653.24 g/mol
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:230-415-4
Specifications

Specifications

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..