Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Référence DG023
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
:GHS06
:GHS08
Température de stockage:Refrigerata
Numéro CAS:86303-22-2
Formule:C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Numéro MDL:MFCD00082541