Chicken native avidin (from egg)
Catalog # A2568.0010
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:10 mg
- CAS No.:1405-69-2
- Protein/peptide type:Native
- Sorgente luminosa:Egg
- Specie:Chicken
- Condizioni di conservazione:Freezer
- N. MDL:MFCD00130572
- Protein/peptide name:Avidin