TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato)
Codice catalogo 91049.
Nome del fornitore: Biotium
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:286.65 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
UN:3261
ADR:8,II
:GHS05
Numero CAS:51805-45-9
Formula:C₉H₁₆ClO₆P
Numero MDL:MFCD00145469