Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Proteine e Peptidi
Chymostatin
Chymostatin
Chymostatin
Catalog # CHMCEI6
Supplier:
Chemicon
CAS Number:
Expand image
Chymostatin
Catalog # CHMCEI6
Supplier:
Chemicon
CAS Number:
Specifications
Conf:
100 mg
CAS No.:
9076-44-2
Condizioni di conservazione:
Freezer
N. MDL:
MFCD00071059
Protein/peptide name:
Chymostatin
Specifications
About this item
Product Details
Product Details