Orders LinkContactUsLinkComponent
Aprotinin
Aprotinin
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
Aprotinin
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • BACE4035911.0005
  • BACE4035911.0025
  • Protein/peptide name:
  • Aprotinin
  • Aprotinin
  • Protein synonyms:
  • Trypsin inhibitor, pancreatic basic
  • Trypsin inhibitor, pancreatic basic
  • CAS No.:
  • 9087-70-1
  • 9087-70-1
  • N. MDL:
  • MFCD00130541
  • MFCD00130541
  • Formula molecolare:
  • C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
  • C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
  • Condizioni di conservazione:
  • Refrigerator
  • Refrigerator
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 112.40
    SFr. 112.40
    1 * 5 mg
       SFr. 112.40
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BACE4035911.0005
    Protein/peptide name
    Aprotinin
    Protein synonyms
    Trypsin inhibitor, pancreatic basic
    CAS No.
    9087-70-1
    N. MDL
    MFCD00130541
    Formula molecolare
    C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
    Condizioni di conservazione
    Refrigerator
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    25 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 449.40
    SFr. 449.40
    1 * 25 mg
       SFr. 449.40
    Specifiche:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BACE4035911.0025
    Protein/peptide name
    Aprotinin
    Protein synonyms
    Trypsin inhibitor, pancreatic basic
    CAS No.
    9087-70-1
    N. MDL
    MFCD00130541
    Formula molecolare
    C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
    Condizioni di conservazione
    Refrigerator