Tiglic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE35750747-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Tiglic acid
Codice catalogo MOLE35750747-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 80-59-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
- Numero CAS:80-59-1
- Formula:C₅H₈O₂
- Numero MDL:MFCD00066864
- Molecular Weight:100.12 g/mol
- EINECS:201-295-0
- UN:3261
- ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g