ContactUsLinkComponent
Afnio 1.000 mg/l Hf in 2% acido cloridrico (da HfOCl₂) standard for AAS and ICP
Afnio 1.000 mg/l Hf in 2% acido cloridrico (da HfOCl₂) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300122
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Numero CAS:  
Afnio 1.000 mg/l Hf in 2% acido cloridrico (da HfOCl₂) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300122
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Numero CAS:  
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HCl
  • Conf:
    1
  • Pk Info:
    1×500 ml
  • Componenti:
    Afnio
  • Simbolo:
    Hf
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Pure Grade standard for AA and ICP-OES
  • Analysed by ICP-OES
  • Analysed by Classical Wet Assay
  • 32 trace impurities analyzed by ICP-MS of the final solution and reported on the certificate
  • Impurities reported at ppm level
  • All Standards are prepared and certified under ISO Guide 34 and ISO 17025 – certified by A2LA