VWR®, Pronase E
bottiglia in vetro, 5 g
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Vai a
Product Details & Documents
Off-white to light brown powder from Streptomyces griseus.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:5 g
- Cat. No.:E629-5G
- Nome dell'enzima:Pronase E
- Condizioni di conservazione:Freezer
- N. MDL:MFCD02253017
- Applicazioni testate:for biotechnology
- CAS No.:9036-06-0