ContactUsLinkComponent
Silicio soluzione standard, 1.000 mg/l Si in acqua (da (NH₄)₂SiF₆) standard for AAS and ICP
Silicio soluzione standard, 1.000 mg/l Si in acqua (da (NH₄)₂SiF₆) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300150
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Silicio soluzione standard, 1.000 mg/l Si in acqua (da (NH₄)₂SiF₆) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300150
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Silicio
  • Simbolo:
    Si