Fosforo 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)PO₄H₂) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300139
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Conf:1
- Pk Info:1× 500 ml
- Componenti:Fosforo
- Simbolo:P