ContactUsLinkComponent
Potassio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da KNO₃) standard for AAS and ICP
Potassio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da KNO₃) standard for AAS and ICP
  PERCN9300141
 :  
Potassio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da KNO₃) standard for AAS and ICP
  PERCN9300141
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    1
  • Pk Info:
    1× 500 ml
  • Componenti:
    Potassio
  • Simbolo:
    K