ContactUsLinkComponent
Olmio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ho₂O₃) standard for AAS and ICP
Olmio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ho₂O₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300123
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Olmio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ho₂O₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300123
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Olmio
  • Simbolo:
    Ho