ContactUsLinkComponent
Tungsteno 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₂WO₄) standard for AAS and ICP
Tungsteno 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₂WO₄) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300163
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Numero CAS:  
Tungsteno 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₂WO₄) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300163
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Numero CAS:  
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Tungsteno
  • Simbolo:
    W