ContactUsLinkComponent
Terbio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Tb₄O₇) standard for AAS and ICP
Terbio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Tb₄O₇) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300157
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Terbio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Tb₄O₇) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300157
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Terbio
  • Simbolo:
    Tb