Stronzio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Sr(NO₃)₂) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300153
Nome del fornitore: PerkinElmer
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Conf:1
- Componenti:Strontio
- Simbolo:Sr