ContactUsLinkComponent
Palladio 1.000 mg/l 10% acido cloridico (da (NH₄)₂PdCl₄) standard for AAS and ICP
Palladio 1.000 mg/l 10% acido cloridico (da (NH₄)₂PdCl₄) standard for AAS and ICP
  PERCN9300138
 :  
Palladio 1.000 mg/l 10% acido cloridico (da (NH₄)₂PdCl₄) standard for AAS and ICP
  PERCN9300138
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Conf:
    1
  • Pk Info:
    1× 500 ml
  • Componenti:
    Palladio
  • Simbolo:
    Pd