ContactUsLinkComponent
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₆Mo₇O₂₄) standard for AAS and ICP
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₆Mo₇O₂₄) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300134
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua (da (NH₄)₆Mo₇O₂₄) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300134
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Molibdeno
  • Simbolo:
    Mo