Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Indio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da In) standard for AAS and ICP
Indio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da In) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300124
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Numero CAS:  
Indio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da In) standard for AAS and ICP
Codice catalogo PERCN9300124
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Numero CAS:  
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Conf:
    1
  • Componenti:
    Indio
  • Simbolo:
    In